Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester ≥95% (par CCM) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50039.EA 504 EUR InStock
50039. 50037. 50038.
Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester ≥95% (par CCM) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Furaptra (Mag-Fura-2) AM Ester
Furaptra, AM ester is a membrane-permeant form of Furaptra (Mag-Fura-2). The indicator is loaded into cells via simple incubation
  • Absorption/Emission 366nm/475nm (EtOAc)
  • Extinction Coefficient 31,000
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Colors: Green
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₀H₃₀N₂O₁₉
MW: 723 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 130100-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité