Indo-1 pentammonium salt ≥95% (par CCM) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Indo-1 5NH⁴⁺
50040.EA 245 EUR InStock
50040.
Indo-1 pentammonium salt ≥95% (par CCM) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Indo-1 pentammonium salt
Membrane-impermeant calcium indicator that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.
  • Kd: 250 nM
  • λEx/λEm (no Ca2+) = 349/482 nm
  • λEx/λEm (high Ca2+) = 331/398 nm
  • ε (349 nm, no Ca2+) = 33,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
We also offer membrane-permeant Indo-1, AM Ester.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité