Indo-1 AM ≥96% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50043.EA 343 EUR InStock
50043. 50044. 50043-1
Indo-1 AM ≥96% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Indo-1 AM
Indo-1, AM ester is membrane-permeant and thus can be loaded into cells via incubation. Because of the relatively low water solubility of the AM ester, Pluronic F-127, a mild detergent, is often used as a dispersing agent to facilitate cell loading. Indo-1-AM Ester itself does not bind Ca2+ , but it is readily hydrolyzed to indo-1 by endogenous esterases once it enters cells.
  • Absorption/Emission 356 nm/478 nm (no Ca2+); 330 nm/400 nm (high Ca2+)
  • Extinction Coefficient 33,000 M -1 cm -1 (no Ca2+); 33,000 M -1 cm -1 (high Ca2+)
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store desiccated at -20°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₄₇H₅₁N₃O₂₂
MW: 1009,91 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036955
Numéro CAS: 112926-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité