Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 10 mg/mL dans l'eau utilisé en coloration nucléaire
Fournisseur: Biotium
40043.EA 147 EUR InStock
40043.
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 10 mg/mL dans l'eau utilisé en coloration nucléaire
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Le DAPI (4′, 6-diamidino-2-phénylindole) est un colorant d’ADN bleu très répandu utilisé comme colorant nucléaire en microscopie à fluorescence, coloration chromosomique et cytométrie en flux. Le colorant se lie au sillon mineur de l’ADNdb avec un rehaussement de la fluorescence d’environ 20 fois, avec une affinité plus élevée pour les régions riches en A-T.
  • Contre-colorant nucléaire bleu classique pour cellules fixes
  • Utilisable à des concentrations plus élevées pour colorer les cellules vivantes
  • λEx/λEm (avec ADN) = 358/461 nm
  • Solution jaune
  • Stockage à 4 °C et à l’abri de la lumière
En raison de la toxicité potentielle du DAPI, nous proposons le dilactate de DAPI dissous dans du H2O comme une alternative plus sûre à la poudre lors de la pesée. Nous proposons également du dilactate de DAPI en poudre (n° de catalogue 40009). Le dilactate de DAPI est plus soluble dans l’eau que la forme dihydrochloride du colorant.
Le DAPI peut être utilisé pour colorer des bactéries vivantes (gram positif et négatif), mais dans la levure vivante, la coloration est faible et non nucléaire.
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MW: 350,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité