Human native collagenase type 3 (from Clostridium histolyticum)
Fournisseur: Abnova
ABNOP5274EA 132 EUR InStock
ABNOP5274
Human native collagenase type 3 (from Clostridium histolyticum)
Enzymes
Collagenases are enzymes that break the peptide bonds in collagen.
  • Dialysed
  • Recommend usage: collagenase assay, mammary primary cell isolation
Lower in secondary proteolytic contaminant activities but with typical collagenase activity.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité