Flexible coupling for stirrers
Fournisseur: Witeg
WITG1.445.500EA 70.4 EUR InStock
WITG1.445.500
Flexible coupling for stirrers
Agitateurs Outils d'agitation
This flexible coupling fix between motor and stirrer shaft.
  • Made of PTFE/polyamid
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité