L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isofreeze® racks with temperature indicator
Fournisseur: SARSTEDT
95.984 95.983
SARS95.984EA 0 EUR InStock
SARS95.984 SARS95.983
Isofreeze® racks with temperature indicator
Portoirs Portoirs de refroidissement
Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays. They prevent sample damage caused by premature warming.
  • Transparent cap with white frame
  • Cooling block undergoes a clearly visible colour change from purple to pink when product leaves optimal temperature range (at 7 °C)
  • With the lid closed, the sample temperature can be maintained at ~4 °C for three hours
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Nb de places l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Isofreeze MCT rack, for 1,5 and 2,0 ml micro tubes and screw cap micro tubes 24 (4×6) 305×305×298 mm 1 SARS95.983
Isofreeze MCT rack, for 0,1 and 0,2 ml PCR plates strips and single tubes 96 (8×12) 200×590×110 mm 2 SARS95.984
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité