High visibility poloshirt with arc protection, Elgin 527A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
527AA2MR2FY2XL 527AA2MR2FY3XL 527AA2MR2FYL 527AA2MR2FYM 527AA2MR2FYS 527AA2MR2FYXL
SIOE527AA2MR2FY2XLEA 112 EUR InStock
SIOE527AA2MR2FY2XL SIOE527AA2MR2FY3XL SIOE527AA2MR2FYL SIOE527AA2MR2FYM SIOE527AA2MR2FYS SIOE527AA2MR2FYXL
High visibility poloshirt with arc protection, Elgin 527A
Tenue de travail
This lightweight soft shirt is made of 54,5% modacrylic, 44,5% cotton and 1% AST. It is flame retardant, anti-static, moisture-regulating and antibacterial.
  • Lay-flat collar
  • Closure with hidden buttons under flap
  • Long sleeves
  • Reflective FR strips (50 mm) on arms, chest, stomach and back
Weight: 220 g/m²
Certifications: IEC 61482-2 (class 1 - EBT 7,4 cal/cm²); EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1); EN ISO 14116 (Index 3/5H/40); EN ISO 20471 (Class 3); EN 1149-5; EN ISO 13688
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité