5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.5M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONCBR725-4X2.5GLEA 13900 EUR InStock
BJAABR725-1 BJAABR725-2 HONCBR725-4X2.5GL
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.5M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
  • Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Formule: C₃H₆N₄S
MW: 130,17 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (main component)
Point de fusion: -46 °C (main component)
Densité: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité