Triethylammonium bicarbonate buffer, 1 M, volatile buffer for HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
17902-100ML 17902-500ML
17902-100MLEA 120 EUR InStock
17902-100ML 17902-500ML
Triethylammonium bicarbonate buffer, 1 M, volatile buffer for HPLC, Fluka™
Buffers Tampons de chromatographie
Triethylammonium bicarbonate buffers are volatile buffer for HPLC.
  • Non-volatile matter: max. 0,05 %
  • pH (20 °C): 8,4 to 8,6
  • Absorbance at 260 nm: Max. 0,04
  • Absorbance at 280 nm: Max. 0,04
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité