VWR®, Set anti-éclaboussures économique
Fournisseur: VWR Collection
121-0178EA 126 EUR InStock
121-0178 121-0176 121-0177
VWR®, Set anti-éclaboussures économique
Matériaux absorbants
Ces sets anti-éclaboussures économiques combinent des absorbants et des instructions dans un sac peu encombrant. Ils sont parfaits pour les travailleurs en déplacement comme les chauffeurs routiers, les travailleurs sur le terrain, etc.
  • Améliorent la productivité et l’efficacité des travailleurs
  • Réponse anti-éclaboussures rapide
  • Sac en PVC jaune offrant un stockage à haute visibilité des outils de contrôle anti-éclaboussures
  • Très polyvalents, traités avec des agents tensioactifs, résistants au feu
  • Sac léger, résistant à l'eau, maintenant les absorbants au sec
Absorbants aux couleurs vives, captant une large gamme de produits chimiques agressifs tout en restant chimiquement inertes. Absorbants blancs captant des fluides à base de pétrole, des peintures et des produits chimiques non solubles dans l’eau tout en repoussant l'eau, parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Absorbants gris captant les fluides chimiques non agressifs, à base d'eau et de pétrole.
Informations de commande: Chaque set est fourni avec 25 tampons (410×510 mm), 4 chaussettes (Ø 76×1220 mm) et un mode d'emploi.
Conditionnement: Emballés dans un sac en PVC durable et transparent, avec bandoulière.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité