Ammoniaque solution 25%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 44.4 EUR InStock
5.43830.0100 5.43830.0250
Ammoniaque solution 25%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Ammoniaque
  • for HPLC LiChropur®
Formule: NH₃
MW: 17,03 g/mol
Point d'ébullition: 37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57.5 °C
Densité: 0.903 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité