Bromate-Bromure 0.25 M Br2 (0.5 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35007-1LEA 106 EUR InStock
35007-1L
Bromate-Bromure 0.25 M Br2 (0.5 N) solution volumétrique, Fluka™
Bromate-Bromure
Titrant for the Determination of the Bromine Number
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité