L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Detergent, Contec® NeutraKlean
Fournisseur: CONTEC
FBC503NK FBT103NK FBC103NK
CONTFBC503NKEA 154 EUR InStock
CONTFBC503NK CONTFBT103NK CONTFBC103NK
Detergent, Contec® NeutraKlean
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Neutral detergent with purified water. NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms.
  • Neutral pH makes it suitable for use in all areas of cleanroom as gentle on surfaces
  • Filtered to 0.2 microns under Grade A airflow in an Grade C cleanroom ensures the product is free from contamination and particulates
  • Low-foaming detergent action is ideal for use on floors, walls, and benches
  • Low level of surfactant provides low residue which can be easily removed
  • Trigger spray can be set to jet or spray and
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité