L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ASTM precision thermometers with safety-coating, ACCU-SAFE, Stem type
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1202005S/80 1202012S/80 1202015S/80 1202018S/80 1202022S/80 1202056S/80 1202058S/80 1202059S/80 1202062S/80 1202063S/80 1202064S/80 1202065S/80 1202066S/80 1202067S/80 1202091S/80 1202116S/80 1202117S/80 1202120S/80 1202130S/80
SCNL1202005S/80EA 0 EUR InStock
SCNL1202005S/80 SCNL1202012S/80 SCNL1202015S/80 SCNL1202018S/80 SCNL1202022S/80 SCNL1202056S/80 SCNL1202058S/80 SCNL1202059S/80 SCNL1202062S/80 SCNL1202063S/80 SCNL1202064S/80 SCNL1202065S/80 SCNL1202066S/80 SCNL1202067S/80 SCNL1202091S/80 SCNL1202116S/80 SCNL1202117S/80 SCNL1202120S/80 SCNL1202130S/80
ASTM precision thermometers with safety-coating, ACCU-SAFE, Stem type
Thermomètres Thermomètres analogiques
These ACCU-SAFE thermometers measures precisely and reliably without mercury from the very start.
  • Round, white back capillary form
  • High transparency for easy legibility
  • Usable as stirring thermometer
  • Suitable for calibration
The rugged encapsulation protects against splintered glass or display-fluid leakage. The protective coating is remarkable for its high transparency and quick response time allowing easily legibility. It provides temperature resistance (up to 250 °C) and hence sterilisability, and a high degree of acid and alkali resistance (More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité