Capillary columns, Rtx®-1 F and F (fused silica)
Fournisseur: Restek
18010 18023 18024 18026 18027 18037 18038 18039 18040 18041 18042 18043 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18058 18067 18070 18073
REST18010EA 0 EUR InStock
REST18010 REST18023 REST18024 REST18026 REST18027 REST18037 REST18038 REST18039 REST18040 REST18041 REST18042 REST18043 REST18052 REST18053 REST18054 REST18055 REST18056 REST18057 REST18058 REST18067 REST18070 REST18073
Capillary columns, Rtx®-1 F and F (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Rtx®-1 F and F columns are tailored to match the selectivity required in the industry, while offering excellent thermal stability.
  • Application-specific columns for flavor and fragrance compounds
  • Stable to 350 °C
  • Non polar phase
  • Crossbond® 100% dimethyl polysiloxane
  • Used for flavour and fragrance compounds analysis
Stringent quality testing ensures column-to-column reproducibility and extended column lifetimes over conventional 100% dimethyl polysiloxane columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité