Dissecting forceps, single use, SUSI®, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
BD222SU BD047SU BD239SU
AESCBD222SUEA 67.2 EUR InStock
AESCBD222SU AESCBD047SU AESCBD239SU
Dissecting forceps, single use, SUSI®, Aesculap®
Pinces
SUSI® single use instruments are made from a high performance polyamide. The special composition of this high-grade polymer allows an outstanding quality and provides optimal mechanical properties for the intended function of each instrument. This material ensures a safe, easy and environmentally friendly removal through incineration in the regular hospital waste removal system.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité