Chemical resistant gloves, Tychem® NP530
Fournisseur: DuPont
NP5300BK100288
112-5463EA 0 EUR InStock
112-5463
Chemical resistant gloves, Tychem® NP530
Gants
These gloves are made of a cotton flock liner with a double-dipped neoprene over natural rubber coating and are resistant to a wide range of chemicals.
  • Comfortable, flexible and tactile sensitive
  • Embossed grip encourages runoff of fluid
  • Wear indicator over-dip
  • Unsupported
Ideal for accurate handing in environments where solvents are present.
Certifications: EN 388:2016 (2021X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNT), EN 374-5:2016 (VIRUS); Cat. III.
Food contact approved.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité