L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Muffle furnaces with lift up door, Tmax 1300 °C and controller C550, LT 5/13 - LT 15/13
Fournisseur: NABERTHERM
L-055H3ANO L-055H3ANOG L-055H3ANOGT L-055H3ANOGTZ L-055H3ANOGZ L-055H3ANOT L-055H3ANOTZ L-055H3ANOZ
NABEL-055H3ANOEA 5860 EUR InStock
NABEL-055H3ANO NABEL-055H3ANOG NABEL-055H3ANOGT NABEL-055H3ANOGTZ NABEL-055H3ANOGZ NABEL-055H3ANOT NABEL-055H3ANOTZ NABEL-055H3ANOZ
Muffle furnaces with lift up door, Tmax 1300 °C and controller C550, LT 5/13 - LT 15/13
Étuves Fours
These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the robust lightweight refractory brick insulation, they can reach a max. working temperature of 1300 °C.
  • Heating from two sides
  • Multi-layer insulation with robust lightweight refractory bricks in the furnace chamber
  • Textured stainless steel housing
  • Dual shell housing for low external temperatures and high stability
  • Lift up door (LT) with hot surface facing away from the operator
  • Exhaust air outlet on rear wall
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité