L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0595 AB-0672 AB-0977 AB-1256
732-4827EA 512 EUR InStock
732-4827 732-4845 732-4919 732-0495
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
Tubes Tubes à essais
Abgene blank and alphanumeric storage tubes are manufactured from 100% virgin, medical-grade polypropylene. Storage tubes are leak tested to ensure the integrity and security of samples and with a V-bottom design, our alphanumeric storage tubes facilitate sample recovery.
  • Highest quality
  • Enhanced rack design
Unlike traditional storage tubes or blocks, our blank and alphanumeric storage tubes are available in our specially-designed, stackable, 96-format, microplate-footprint racks to save precious space in your freezer, refrigerator, compound store orMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité