L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ashing Furnaces with Fold Down Door, Optional Controller C550 and Integrated Post Combustion, Tmax 1100 °C, L 9/11 BO
Fournisseur: NABERTHERM
LB091K1ON1 LB241K1ON1 LB401K1ON1 LB241K1ON1Z
455-1851EA 12560 EUR InStock
455-1851 455-1852 455-1853 NABELB241K1ON1Z
Ashing Furnaces with Fold Down Door, Optional Controller C550 and Integrated Post Combustion, Tmax 1100 °C, L 9/11 BO
Étuves Fours
The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of food, thermal cleaning of injection molding tools or determination of annealing loss.
  • Tmax 600 °C for the incineration process
  • Tmax 1100 °C for subsequent process
  • Three-sided heating (both sides and bottom)
  • Monitored exhaust air
  • Only fibre materials which are not classified as carginogenic according to TGRS 905, class 1 or 2 are used
  • Dual shell housing for low external temperatures and high stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité