Multi-component alcohol mixture for calibration, Cerilliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Cerilliant®
A-127-6X1.2MLEA 158 EUR InStock
A-127-6X1.2ML
Multi-component alcohol mixture for calibration, Cerilliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 100, 250, 500, 1000, 2000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
  • SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Attention: Storage temperature: 2 to 8 °C (refrigerator)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité