L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distillation flasks, engler, with side arm, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
216542808 246542805
SCOT216542808EA 582 EUR InStock
SCOT216542808 SCOT246542805
Distillation flasks, engler, with side arm, DURAN®
Ballons Flacons de distillation
These flasks are manufactured from a hydrolytically resistant borosilicate glass 3.3, which is defined as Type I, Class A in the ASTM Specification E 438.
  • Capacity: 125 ml
  • Side arm:100 mm long, 7 mm diameter
These flasks are available with two different fittings, either a NS 19/26 ground joint or a beaded rim.
Certifications: Comply with the requirements of ASTM D86 and DIN EN ISO 3405.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité