Alcool, CHROMASOLV™ pour HPLC (denaturé avec 5% Propanol-2 et 5% methanol), Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
270741-1LEA 91.9 EUR InStock
270741-1L HONC270741-4X4L
Alcool, CHROMASOLV™ pour HPLC (denaturé avec 5% Propanol-2 et 5% methanol), Riedel-de Haën™
Alcohol
Reagent Alcohol contains 95 parts of specially denatured ethyl alcohol (SDA) 3A, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol.
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Point d'ébullition: 78,32 °C (main component)
Point de fusion: -114,1 °C (main component)
Densité: 0,7890 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C (main component)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 89.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Methanol (GC) 3.0 - 5.0 %
2-propanol (GC) 4.0 - 6.0 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 255 nm Max. 0.04
Absorbance at 220 nm Max. 0.35
Absorbance at 210 nm Max. 0.65
Absorbance at 205 nm Max. 1.00
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité