ESD safety shoes, lace-up, Wellmaxx, Director Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
729592/40 729592/41 729592/42 729592/43 729592/44 729592/45 729592/46 729592/47 729592/48 729594/40 729594/41 729594/42 729594/43 729594/44 729594/45 729594/46 729594/47 729594/48
ELTN729592/40EA 90.9 EUR InStock
ELTN729592/40 ELTN729592/41 ELTN729592/42 ELTN729592/43 ELTN729592/44 ELTN729592/45 ELTN729592/46 ELTN729592/47 ELTN729592/48 ELTN729594/40 ELTN729594/41 ELTN729594/42 ELTN729594/43 ELTN729594/44 ELTN729594/45 ELTN729594/46 ELTN729594/47 ELTN729594/48
ESD safety shoes, lace-up, Wellmaxx, Director Low
Chaussures et bottes
Leather-free ESD safety shoes made from microfibre, full padded tongue and a MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS.
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full-length inlay sole ESD PRO black
  • Soft fleece ESD insole
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • Cushioning midsole made of Infinergy® by BASF rebounds back extremely well when under pressure giving the energy back to the wearer
  • Protective composite toecap (200 J)
Ideal for use in dry work areas such as industry, storage, transport, construction etc.
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC, form A
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité