VWR®, Flacons de laboratoire, verre borosilicaté, sans bouchon
Fournisseur: VWR Collection
VWRI215-1592-EEA 53.2 EUR InStock
VWRI215-1592-E VWRI215-1593-E VWRI215-1594-E VWRI215-1595-E VWRI215-1596-E
VWR®, Flacons de laboratoire, verre borosilicaté, sans bouchon
Flacons Flacons en verre
Flacons en verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Economical alternative for a wide range of laboratory applications. Round, with GL 45 thread and white graduations.
Certifications: ISO 4796
Informations de commande: PP screw cap and pouring ring must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité