Magnésium 2% dans l'acide nitrique 5% ≥99.9995%, TraceSELECT™ solution de modificateur de matrice, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
428892-100MLEA 350 EUR InStock
428892-100ML
Magnésium 2% dans l'acide nitrique 5% ≥99.9995%, TraceSELECT™ solution de modificateur de matrice, Fluka™
Magnésium
The acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (µg/kg) trace range.
Packaged in high-quality containers appropriate for each product
the reagents are produced and bottled under clean-room conditions.
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Densité: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085308
Numéro CAS: 7439-95-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Mg 1.5 - 2.5 %
Nitric acid 1.0 - 5.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 5.5 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité