Lingettes pour salles propres, stériles, Quiltec® I
Fournisseur: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 1370 EUR InStock
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Lingettes pour salles propres, stériles, Quiltec® I
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
En polyester tricoté deux plis pour une meilleure résistance physique une capacité d'absorption accru par rapport au papier d'essuyage simple pli.
  • Les essuyeurs à bords soudés offrent une capacité d'absorption maximale
  • Emission extrêmement faible de particules et de fibres
  • Excellente absorption des solvants
  • Résistantes à l'abrasion et aux produits chimiques
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 3 (classe 1).
Couleur: blanc
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité