Propanol-2 ≥99.85%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
34863-7L 34863-45L 34863-2.5L 34863-1L 34863-4X2.5L 34863-6X1L 34863-185L 34863-18L 34863-30L-RC
34863-7LEA 732 EUR InStock
34863-7L 34863-45L 34863-2.5L 34863-1L 34863-4X2.5L 34863-6X1L 34863-185L HONC34863-18L HONC34863-30L-RC
Propanol-2 ≥99.85%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Propanol-2
2-Propanol (Isopropyl alcohol, Isopropanol, IPA) is a colorless solvent and is the simplest example of a secondary alcohol. It can dissolve a wide range of non-polar compounds and works well as a degreaser. Propanol-2 has a boiling point of 82 °C. Suitable for HPLC and spectrophotometry.
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 77-83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.85 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 230 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.20
Absorbance at 210 nm Max. 0.70
Absorbance at 205 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité