Ammonium fluorure ≥98.0% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Fluorure d'ammonium
52481-50GEA 56.6 EUR InStock
52481-50G
Ammonium fluorure ≥98.0% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Ammonium hydrogen difluoride (NH₄HF₂) Max. 1 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.005 %
Silver (Ag) Max. 5 ppm
Aluminium (Al) Max. 5 ppm
Barium (Ba) Max. 5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 5 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Lithium (Li) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Strontium (Sr) Max. 5 ppm
Thallium (Tl) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Suitability for the LC-MS complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité