Baryum perchlorate 0.005 M Ba(ClO4)2 dans un mélange propanol-2/eau solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35053-1LEA 328 EUR InStock
35053-1L
Baryum perchlorate 0.005 M Ba(ClO4)2 dans un mélange propanol-2/eau solution volumétrique, Fluka™
Baryum perchlorate
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Densité: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité