Césium chlorure, anhydre ≥99.9%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
746487-500GEA 940 EUR InStock
746487-500G 746487-1KG 746487-100G
Césium chlorure, anhydre ≥99.9%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Césium chlorure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point de fusion: 642 °C
Densité: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99 - 101 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 1500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité