Dichlorométhane ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Stabilization: Stabilised with amylene
34856-7L 34856-2.5L 34856-18L 34856-200L 34856-1L 34856-4X2.5L 34856-6X1L 34856-45L
34856-7LEA 654 EUR InStock
34856-7L 34856-2.5L 34856-18L 34856-200L 34856-1L 34856-4X2.5L 34856-6X1L 34856-45L
Dichlorométhane ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Dichlorométhane
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39-41 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -97 °C
Densité: 1.32…1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.80 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Free chlorine complying
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 245 nm Max. 0.10
Absorbance at 240 nm Max. 0.30
Absorbance at 235 nm Max. 0.70
Absorbance complying
APHA Max. 10
2-methyl-2-buten (GC) 10 - 60 ppm
Autoignition Temperature 1223 °F
Contains amylene as stabilizer
Refractive Index n20/D 1.424 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité