Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Potassium hexacyanoferrate (II) à 3 molécules d'eauPotassium ferrocyanure trihydratéHexacyanoferrate de tétrapotassium trihydratéPotassium cyanure jaune
12639-25KGEA 624 EUR InStock
12639-25KG
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
Point de fusion: 70 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité