Argent nitrate 1.0 M AgNO3 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
319449-500ML 319449-1L
319449-500MLEA 202 EUR InStock
319449-500ML 319449-1L
Argent nitrate 1.0 M AgNO3 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Coloration complying
Clearness complying
Assay titr. 0.950 - 1.050 mol/l
Traceable to NIST SRM complying
BAM/EMPA reference material complying
BAM/EMPA Certificate Number complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité