Argent nitrate 0.1 M AgNO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
72271-1LEA 96.6 EUR InStock
72271-1L
Argent nitrate 0.1 M AgNO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 3264
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0998 - 0.1002 mol/l
Calibrated Against sodium chloride
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité