Sodium chlorure 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP (max. 0,00002% Al), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
HONE13423.9025EA 0 EUR InStock
HONE13423.9025 13423-6X1KG 13423-4X5KG 13423-25KG 13423-5KG 13423-1KG
Sodium chlorure 99.0-100.5% (base substance sèche), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP (max. 0,00002% Al), Fluka™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1,465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.005 %
Iodide (I) test complying
Ferrocyanides complying
Nitrite (NO₂) complying
Phosphate (PO₄) Max. 25 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 100 ppm
Identity complying
Residual solvents complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité