Sodium hydroxyde 1.0 M NaOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
319511-2LEA 77.4 EUR InStock
319511-2L 319511-500ML 319511-6X1L 319511-1L
Sodium hydroxyde 1.0 M NaOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité