L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 5.0 M NaOH (5.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
656046-6X1L 656046-1L
656046-6X1LEA 229 EUR InStock
656046-6X1L HONC656046-1L
Sodium hydroxyde 5.0 M NaOH (5.0N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 105…140 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –12…–10 °C
Densité: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité