Sodium sulfate, anhydre ≥99%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
793531-12KG 793531-5KG
793531-12KGEA 292 EUR InStock
793531-12KG 793531-5KG
Sodium sulfate, anhydre ≥99%, Qualité Réactif, écoulement libre, Fluka™
Sodium sulfate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité