Tashiro’s indicator solution dans le methanol, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35325-1LEA 296 EUR InStock
35325-1L
Tashiro’s indicator solution dans le methanol, Fluka™
Tashiro’s indicator solution
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148563
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité