14282-2LEA
215
EUR
InStock
14282-2L
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra LabReady™, Mélange de solvants testé pour UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Eau avec 0,1% (v/v) Acide acétique
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise