Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Stabilised with amylene
34854-1L 34854-2.5L 34854-4X2.5L 34854-6X1L
34854-1LEA 124 EUR InStock
34854-1L 34854-2.5L 34854-4X2.5L 34854-6X1L
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroforme
Chloroform or Trichloromethane, is an organic compound with formula CHCl3. It is a colorless, sweet-smelling, dense liquid. Suitable for HPLC and spectrophotometry.
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -61.3 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.80 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Absorbance at 250 nm Max. 1.00
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance 280 nm Max. 0.005
IR spectrum complying
Vapor Density 4.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.445 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité