VWR®, Microtubes à centrifuger jetables
Fournisseur: VWR Collection
525-1126EA 22 EUR InStock
525-1126 525-1127 525-1128 525-1129 525-1130 525-1131 525-1133 525-1134 525-1135 525-1136 525-1178 525-1220 525-1221 525-1222 525-1223 525-1224 525-1225 525-1226 525-1227 525-1228 525-1229 525-1230 525-1246 525-1247 525-1248 525-1249 525-1250 525-1251
VWR®, Microtubes à centrifuger jetables
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes sont fabriqués en PP USP classe VI.
  • De couleur ambrée pour les substances sensibles à la lumière
  • Sans RNase, DNase et endotoxines
  • Les graduations gravées assurent la précision
  • Les bouchons ne risquent pas de s’ouvrir pendant la centrifugation
  • Les bouchons peuvent être pénétrés par une seringue
Ces tubes sont également dotés de bouchons dépolis plats et perforables, ainsi que d’une surface d’étiquetage latérale.
Autoclavables à 121 °C et congelables à –80 °C.
Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle blanche de classe 100000
Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015
Information de livraison: Les paquets assortis contiennent 100 tubes de chaque couleur, à savoir rouge, orange, jaune, vert et bleu.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité