Micro capillaries, disposable, Kimble®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP71900-10 SP71900-5 SP71900-50
SCERSP71900-10EA 427 EUR InStock
SCERSP71900-10 SCERSP71900-5 SCERSP71900-50
Micro capillaries, disposable, Kimble®
Pipettes Capillaires pour hématocrites
These disposable micro capillary pipettes are made from soda lime glass, USP Type III.
  • Calibrated to contain
  • Colour-coded
  • Marked with single black capacity ring
  • Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing
Certifications: Designed from ASTM Specification E672.
Conditionnement: Each cylinder contains 250 pipettes and one pipette device.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité