L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Shell vials, with TITESEAL® plug style cap, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP60965D-1 SP60965D-3 SP60965D-7
SCERSP60965D-1EA 2540 EUR InStock
SCERSP60965D-1 SCERSP60965D-3 SCERSP60965D-7
Shell vials, with TITESEAL® plug style cap, KIMBLE®
Fioles
These shell vials are made from clear KIMAX® N-51A borosilicate glass.
  • Plain tops
  • Open bottom TITESEAL® closures, unattached
Certifications: Glass conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité