Urine containers, SpecTainer™ II
Fournisseur: Simport Scientific
C567-60Y C567-90CYS
SIMPC567-60YEA 448 EUR InStock
SIMPC567-60Y SIMPC567-90CYS
Urine containers, SpecTainer™ II
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
PP urine container with leak resistant PE screw cap, ideal for collecting, storing and transporting urine samples.
  • Graduated, except 60 ml container
  • Ridges around base offer a better grip during opening and closing
  • Stackable, shatter resistant
  • Designed with a straight side format
  • Moulded ridges around lid make it easy to open and close
Warning label has space for patient identification. For colour coding purposes, place a Capinsert™ on top of closure (see Series T345).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité