ESD safety shoes, lace-up, uvex 2 xenova®, 9508
Fournisseur: Uvex
uvex 2 xenova®
UVEX9508.8/51EA 109 EUR InStock
UVEX9508.8/51 UVEX9508.8/50 UVEX9508.9/43 UVEX9508.9/40 UVEX9508.7/41 UVEX9508.7/40 UVEX9508.8/52 UVEX9508.9/41 UVEX9508.9/46 UVEX9508.7/43 UVEX9508.7/42 UVEX9508.9/47 UVEX9508.9/44 UVEX9508.7/45 UVEX9508.7/44 UVEX9508.9/45 UVEX9508.7/47 UVEX9508.7/46 UVEX9508.9/48 UVEX9508.8/39 UVEX9508.7/49 UVEX9508.7/48 UVEX9508.9/49 UVEX9508.8/38 UVEX9508.8/40 UVEX9508.7/50 UVEX9508.8/42 UVEX9508.9/51 UVEX9508.7/52 UVEX9508.7/51 UVEX9508.9/52 UVEX9508.8/41 UVEX9508.8/44 UVEX9508.8/43 UVEX9508.8/46 UVEX9508.8/45 UVEX9508.9/50 UVEX9508.8/48 UVEX9508.9/39 UVEX9508.8/47 UVEX9508.7/38 UVEX9508.8/49 UVEX9508.9/38 UVEX9508.7/39
ESD safety shoes, lace-up, uvex 2 xenova®, 9508
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité sans métal, légère, souple et attrayante; en matériaux synthétiques, avec une tige matelassée ainsi qu'une semelle antidérapante Xenova® en polyuréthane double densité, résistante à la chaleur, aux substances chimiques, aux huiles et à l’essence. Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicone, plastifiants et autres substances perturbant le mouillage des peintures (“PWIS“: paint wetting impairment substances); adaptée aux personnes présentant une allergie au chrome.
  • Modèle compact, forme anatomique.
  • Capuchon arrière anti-torsion pour une plus grande stabilité, et éviter de se tordre la cheville
  • Technologie de chaussure respirante garantissant un plus grand confort.
  • Semelle intérieure de confort amovible et anti-statique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité; chaussure adaptée aux semelles orthopédiques.
  • Semelle DUO PUR, qui ne laisse aucune empreinte, avec une semelle extérieure parfaitement amortissante et très robuste.
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence.
  • Dispositif d’absorption des chocs au niveau du talon et de l’avant-pied.
  • Conformité à la norme ESD: résistance électrique inférieure à 35 mégaohms.
Chaussure idéale pour des zones exposées à l‘humidité.
Coloris: noir/rouge
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; DGUV 112-191; S2, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité