Phorbol-12-myristate-13-acetate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63916.MX J63916.X0 J63916.MA J63916.MB
J63916.MXEA 78.1 EUR InStock
J63916.MX J63916.X0 J63916.MA J63916.MB
Phorbol-12-myristate-13-acetate 95%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
PMA activates Ca2+ - ATPase and potentiates forskolin-induced cAMP formation. Used to inhibit apoptosis induced by the Fas antigen, but PMA induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
Very soluble in methanol, soluble in DMSO, chloroform, ethanol or acetone, ether, ethyl acetate, DMF or acetonitrile. Insoluble in water.
Attention: Light sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Formule: C₃₆H₅₆O₈
Numéro MDL: MFCD00036736
Numéro CAS: 16561-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to pale cream
Form Powder, film or foam, solid
Assay from Suppliers CofA ≥94.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité