Serotonin ELISA kit
Fournisseur: Abnova
ABNOKA2518EA 785 EUR InStock
ABNOKA2518
Serotonin ELISA kit
Tests Tests ELISA
Serotonin ELISA kit is an ultra-sensitive enzyme immunoassay for the quantitative determination of serotonin.
  • Calibration range: 015 - 2.5 ng/ml
  • Sample volume: 100 µl
  • Detection method: colorimetric
  • Label: HRP-conjugate
Information de livraison: Supplied with acylation plate (96 wells), stabilizer10% solution (4 ml), dilution concentrate 20X (50 ml), wash buffer concentrate 50X (20 ml), enzyme conjugate (12 ml), substrate (12 ml), stop solution (12 ml), adhesive foil (4 slices), serotonin antiserum (3 ml), acylation buffer (4 ml), serotonin microtiter strips 96(8×12)wells.
Attention: For research use only (RUO).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité